Imprimer
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-6-methyl-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7(6H)-one
OR950728-1G OR950728-250MG
APOSOR950728-1GEA 799 EUR
APOSOR950728-1G APOSOR950728-250MG
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one 95%
3-Bromo-6-methyl-5,6-dihydro-7H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-7-one
Formule: C₈H₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20229834
Numéro CAS: 1254319-55-5