Imprimer
(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR950707-1G OR950707-250MG
APOSOR950707-1GEA 134 EUR
APOSOR950707-1G APOSOR950707-250MG
(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)methanol 95%
(2,6-Dichloro-3-methylphenyl)methanol
Formule: C₈H₈Cl₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09999718
Numéro CAS: 1378814-84-6