Imprimer
1-(3-Chloropropyl)piperidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR950692-1G OR950692-250MG
APOSOR950692-1GEA 209 EUR
APOSOR950692-1G APOSOR950692-250MG
1-(3-Chloropropyl)piperidine 95%
1-(3-Chloropropyl)piperidine
Formule: C₈H₁₆ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044515
Numéro CAS: 1458-63-5