Imprimer
Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR950665-1G OR950665-250MG
APOSOR950665-1GEA 683 EUR
APOSOR950665-1G APOSOR950665-250MG
Ethyl 2-formylbenzoate 95%
Ethyl 2-formylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09743805
Numéro CAS: 34046-43-0