tert-Butyl (1-aminopropan-2-yl)carbamate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₈N₂O₂ Poids moléculaire: 174.241 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16660178 Numéro CAS: 149632-73-5 |