Imprimer
N,N-Dimethyl-2-(p-tolyloxy)ethanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR950121-1G OR950121-250MG
APOSOR950121-1GEA 81.2 EUR
APOSOR950121-1G APOSOR950121-250MG
N,N-Dimethyl-2-(p-tolyloxy)ethanamine 95%
N,N-Dimethyl-2-(p-tolyloxy)ethanamine
Formule: C₁₁H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06304626
Numéro CAS: 51344-14-0