Imprimer
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR949942-1G OR949942-250MG
APOSOR949942-1GEA 596 EUR
APOSOR949942-1G APOSOR949942-250MG
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Chloro-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₇ClN₂
Poids moléculaire: 154.597 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18802343
Numéro CAS: 1146970-26-4