2,4-Dimethyl-3-nitrobenzonitrile 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₈N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08693500 Numéro CAS: 39053-46-8 |