Imprimer
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR949833-1G OR949833-250MG
APOSOR949833-1GEA 719 EUR
APOSOR949833-1G APOSOR949833-250MG
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride 95%
6-Methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine hydrochloride
Formule: C₉H₁₁NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026861
Numéro CAS: 1095270-80-6