Imprimer
4-Cyclopropylpyrrolidin-2-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR949820-1G OR949820-250MG
APOSOR949820-1GEA 155 EUR
APOSOR949820-1G APOSOR949820-250MG
4-Cyclopropylpyrrolidin-2-one 95%
4-Cyclopropylpyrrolidin-2-one
Formule: C₇H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18816888
Numéro CAS: 126822-39-7