Imprimer
2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR949663-1G OR949663-250MG
APOSOR949663-1GEA 415 EUR
APOSOR949663-1G APOSOR949663-250MG
2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol 95%
2-Methylbenzo[d]oxazol-6-ol
Formule: C₈H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00464862
Numéro CAS: 5078-07-9