Imprimer
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR949643-1G OR949643-250MG OR949643-5G
APOSOR949643-1GEA 37.7 EUR
APOSOR949643-1G APOSOR949643-250MG APOSOR949643-5G
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid 95%
3H-Imidazo[4,5-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863858
Numéro CAS: 1019108-05-4