Imprimer
7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR949523-1G OR949523-250MG
APOSOR949523-1GEA 302 EUR
APOSOR949523-1G APOSOR949523-250MG
7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride 95%
7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01444681
Numéro CAS: 1745-05-7