3-(Dimethylamino)cyclobutanecarboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₃NO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD24531429 Numéro CAS: 1628252-12-9 |