Imprimer
cis-Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (1R,3S)-rel-Methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylcyclobutanecarboxylate
OR949364-1G OR949364-250MG
APOSOR949364-1GEA 734 EUR
APOSOR949364-1G APOSOR949364-250MG
cis-Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
cis-Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Formule: C₈H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23106162
Numéro CAS: 1392804-41-9