Imprimer
Methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylcyclobutane-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR949363-1G OR949363-250MG OR949363-500MG
APOSOR949363-1GEA 766 EUR
APOSOR949363-1G APOSOR949363-250MG APOSOR949363-500MG
Methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylcyclobutane-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylcyclobutane-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23106161
Numéro CAS: 527751-16-2