Imprimer
cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): cis-Methyl 3-hydroxy-1-methylcyclobutanecarboxylate
OR949331-1G OR949331-250MG
APOSOR949331-1GEA 551 EUR
APOSOR949331-1G APOSOR949331-250MG
cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
cis-Methyl 3-hydroxy-1-methyl-cyclobutanecarboxylate
Formule: C₇H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105987
Numéro CAS: 626238-08-2