Imprimer
5-Iodo-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR949148-1G OR949148-500MG OR949148-5G
APOSOR949148-1GEA 655 EUR
APOSOR949148-1G APOSOR949148-500MG APOSOR949148-5G
5-Iodo-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
5-Iodo-2-methyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formule: C₅H₅IN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22052654
Numéro CAS: 153239-91-9