Imprimer
3-Methoxycyclobutan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methoxycyclobutanone
OR949039-1G OR949039-5G
APOSOR949039-1GEA 468 EUR
APOSOR949039-1G APOSOR949039-5G
3-Methoxycyclobutan-1-one
3-Methoxycyclobutan-1-one
Formule: C₅H₈O₂
Poids moléculaire: 100.116 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20266830
Numéro CAS: 30830-25-2