6-Methylpyridine-2-boronic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₈BNO₂ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD03093331 Numéro CAS: 372963-50-3 |