Imprimer
4-Hydroxynicotinaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR948489-1G OR948489-250MG
APOSOR948489-1GEA 285 EUR
APOSOR948489-1G APOSOR948489-250MG
4-Hydroxynicotinaldehyde 98%
4-Hydroxynicotinaldehyde
Formule: C₆H₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10697542
Numéro CAS: 89380-70-1