Imprimer
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR948475-100MG OR948475-1G OR948475-250MG
APOSOR948475-100MGEA 591 EUR
APOSOR948475-100MG APOSOR948475-1G APOSOR948475-250MG
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde ≥98%
3-Iodo-1H-indazole-6-carbaldehyde
Formule: C₈H₅IN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10696810
Numéro CAS: 944904-42-1