Imprimer
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR948353-1G OR948353-250MG OR948353-500MG
APOSOR948353-1GEA 810 EUR
APOSOR948353-1G APOSOR948353-250MG APOSOR948353-500MG
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine 97%
Boc-(R)-2-Cyclobutylglycine
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659974
Numéro CAS: 155905-78-5