Imprimer
5-Chloro-7-nitro-1H-indole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR948278-100MG OR948278-1G OR948278-250MG
APOSOR948278-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR948278-100MG APOSOR948278-1G APOSOR948278-250MG
5-Chloro-7-nitro-1H-indole 95%
5-Chloro-7-nitro-1H-indole
Formule: C₈H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20923231
Numéro CAS: 1197181-29-5