Imprimer
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR948239-1G OR948239-250MG
APOSOR948239-1GEA 163 EUR
APOSOR948239-1G APOSOR948239-250MG
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine 95%
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine
Formule: C₆H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062948
Numéro CAS: 524718-27-2