Imprimer
5-Chloro-1-tetralone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR948172-1G OR948172-5G
APOSOR948172-1GEA 53.8 EUR
APOSOR948172-1G APOSOR948172-5G
5-Chloro-1-tetralone 98%
5-Chloro-1-tetralone
Formule: C₁₀H₉ClO
Poids moléculaire: 180.631 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08544416
Numéro CAS: 26673-30-3