Imprimer
5-Methyl-6-nitro-1H-indazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR948085-1G OR948085-5G
APOSOR948085-1GEA 24.4 EUR
APOSOR948085-1G APOSOR948085-5G
5-Methyl-6-nitro-1H-indazole 95%
5-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formule: C₈H₇N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09026996
Numéro CAS: 72521-00-7