Imprimer
5-Chloro-2-formylbenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR947365-1G OR947365-250MG
APOSOR947365-1GEA 101 EUR
APOSOR947365-1G APOSOR947365-250MG
5-Chloro-2-formylbenzonitrile 95%
5-Chloro-2-formylbenzonitrile
Formule: C₈H₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10699538
Numéro CAS: 77532-88-8