Imprimer
5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR947362-1G OR947362-250MG
APOSOR947362-1GEA 647 EUR
APOSOR947362-1G APOSOR947362-250MG
5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
5-Formyl-2-methylbenzoic acid
Formule: C₉H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26673176
Numéro CAS: 105650-34-8