Imprimer
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR947341-1G OR947341-5G
APOSOR947341-1GEA 97.3 EUR
APOSOR947341-1G APOSOR947341-5G
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09880021
Numéro CAS: 64823-22-9