Imprimer
3-Chloro-4-formylbenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR947339-1G OR947339-5G
APOSOR947339-1GEA 101 EUR
APOSOR947339-1G APOSOR947339-5G
3-Chloro-4-formylbenzonitrile 97%
3-Chloro-4-formylbenzonitrile
Formule: C₈H₄ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11036376
Numéro CAS: 58588-64-0