Imprimer
2-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR947310-1G OR947310-5G
APOSOR947310-1GEA 26.1 EUR
APOSOR947310-1G APOSOR947310-5G
2-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol 95%
2-(2,5-Dimethylphenyl)ethanol
Formule: C₁₀H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00020610
Numéro CAS: 6972-51-6