Imprimer
2-(Formylamino)pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR947271-1G OR947271-250MG
APOSOR947271-1GEA 841 EUR
APOSOR947271-1G APOSOR947271-250MG
2-(Formylamino)pyridine 95%
2-(Formylamino)pyridine
Formule: C₆H₆N₂O
Poids moléculaire: 122.125 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043008
Numéro CAS: 34813-97-3