Imprimer
(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR947242-1G OR947242-25G OR947242-5G
APOSOR947242-1GEA 125 EUR
APOSOR947242-1G APOSOR947242-25G APOSOR947242-5G
(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate 95%
(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate
Formule: C₇H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087470
Numéro CAS: 71363-39-8