Imprimer
5-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR947028-1G OR947028-250MG
APOSOR947028-1GEA 754 EUR
APOSOR947028-1G APOSOR947028-250MG
5-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
5-Methoxynaphthalen-1-ol
Formule: C₁₁H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00512042
Numéro CAS: 3588-80-5