Imprimer
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946697-1G OR946697-5G
APOSOR946697-1GEA 168 EUR
APOSOR946697-1G APOSOR946697-5G
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate 95%
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆O₃
Poids moléculaire: 184.232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001632
Numéro CAS: 13537-82-1