2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid 95+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆ClNO₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09925072 Numéro CAS: 1000522-43-9 |