Imprimer
2-(Pyrimidin-4-yl)acetonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946604-1G OR946604-250MG
APOSOR946604-1GEA 647 EUR
APOSOR946604-1G APOSOR946604-250MG
2-(Pyrimidin-4-yl)acetonitrile 95%
2-(Pyrimidin-4-yl)acetonitrile
Formule: C₆H₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015870
Numéro CAS: 794522-90-0