Imprimer
6-Methylisoindolin-1-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946562-1G OR946562-5G
APOSOR946562-1GEA 270 EUR
APOSOR946562-1G APOSOR946562-5G
6-Methylisoindolin-1-one 95%
6-Methylisoindolin-1-one
Formule: C₉H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09056840
Numéro CAS: 58083-55-9