Imprimer
1-(1-Isobutylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946554-1G OR946554-250MG
APOSOR946554-1GEA 647 EUR
APOSOR946554-1G APOSOR946554-250MG
1-(1-Isobutylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
1-(1-Isobutylpiperidin-4-yl)methanamine
Formule: C₁₀H₂₂N₂
Poids moléculaire: 170.295 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07365294
Numéro CAS: 258345-24-3