Imprimer
2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946444-1G OR946444-250MG OR946444-5G
APOSOR946444-1GEA 270 EUR
APOSOR946444-1G APOSOR946444-250MG APOSOR946444-5G
2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde 97%
2-(Cyclopentyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04132910
Numéro CAS: 145742-38-7