Imprimer
3-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946392-1G OR946392-5G
APOSOR946392-1GEA 219 EUR
APOSOR946392-1G APOSOR946392-5G
3-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile 98%
3-[(Diethylamino)methyl]benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09931537
Numéro CAS: 1016701-33-9