Imprimer
1,2-Dimethyl-3-propoxybenzene 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946391-1G OR946391-5G
APOSOR946391-1GEA 183 EUR
APOSOR946391-1G APOSOR946391-5G
1,2-Dimethyl-3-propoxybenzene 98%
1,2-Dimethyl-3-propoxybenzene
Formule: C₁₁H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26386335
Numéro CAS: 833460-92-7