Imprimer
4-(3-Methoxypropoxy)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946389-10G OR946389-1G OR946389-5G
APOSOR946389-10GEA 864 EUR
APOSOR946389-10G APOSOR946389-1G APOSOR946389-5G
4-(3-Methoxypropoxy)benzonitrile 98%
4-(3-Methoxypropoxy)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₃NO₂
Poids moléculaire: 191.226 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11531994
Numéro CAS: 943150-79-6