Imprimer
3-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946372-10G OR946372-1G OR946372-5G
APOSOR946372-10GEA 502 EUR
APOSOR946372-10G APOSOR946372-1G APOSOR946372-5G
3-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11208367
Numéro CAS: 1094431-64-7