5-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₅ClN₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09999136 Numéro CAS: 73498-24-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...