Imprimer
4-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946341-1G OR946341-5G
APOSOR946341-1GEA 219 EUR
APOSOR946341-1G APOSOR946341-5G
4-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine 98%
4-Chloro-1,2-benzoxazol-3-amine
Formule: C₇H₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11186205
Numéro CAS: 868271-15-2