Imprimer
1-Methyl-3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR946186-1G OR946186-250MG OR946186-500MG
APOSOR946186-1GEA 1800 EUR
APOSOR946186-1G APOSOR946186-250MG APOSOR946186-500MG
1-Methyl-3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
1-Methyl-3-methylidenecyclobutane-1-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19231380
Numéro CAS: 286442-86-2