Imprimer
8-Chloroquinazolin-4(3H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 8-Chloroquinazolin-4-ol
OR946042-1G OR946042-5G
APOSOR946042-1GEA 66.7 EUR
APOSOR946042-1G APOSOR946042-5G
8-Chloroquinazolin-4(3H)-one 95%
8-Chloroquinazolin-4(3H)-one
Formule: C₈H₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09954861
Numéro CAS: 101494-95-5