Imprimer
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR945984-1G OR945984-250MG OR945984-500MG
APOSOR945984-1GEA 899 EUR
APOSOR945984-1G APOSOR945984-250MG APOSOR945984-500MG
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanamine
Formule: C₁₁H₁₅NO
Poids moléculaire: 177.243 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660373
Numéro CAS: 905821-36-5